Principaux documents
ENAH03A015AA
Enamine
methyl 4-(4-fluorophenyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.26
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-(4-fluorophenyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H15FN2O2/c1-17-12(16)15-8-6-14(7-9-15)11-4-2-10(13)3-5-11/h2-5H,6-9H2,1H3
Clé InChI
KWVIJGFYBHCKOB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268037
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268037