Principaux documents
ENAH03A0151A
Enamine
rac-tert-butyl N-[(1R,4S)-4-hydroxycyclohex-2-en-1-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl (1R,4S)-4-hydroxy-2-cyclohexen-1-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-4-6-9(13)7-5-8/h4,6,8-9,13H,5,7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9+/m0/s1
Clé InChI
YOSDSNLBVMRZSO-DTWKUNHWSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266281
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266281