Principaux documents
ENAH03A0141D
Enamine
3-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]-5-(methoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl}propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.34
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1-(tert-butoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO6/c1-14(2,3)21-13(19)15-8-9(5-6-11(16)17)7-10(15)12(18)20-4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H,16,17)
Clé InChI
NMFRPSRYHGETSC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086455
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086455