Principaux documents
ENAH03A013D1
Enamine
5-ethynyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.13
Numéro MDL:
Iupac Name
5-ethynyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H5F3N2/c1-3-5-4-6(7(8,9)10)11-12(5)2/h1,4H,2H3
Clé InChI
QEYBTDITCMOUCL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086942
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086942