Principaux documents
ENAH03A013B6
Enamine
1-[4-(4-fluorophenoxy)phenyl]ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.73
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(4-(4-fluorophenoxy)phenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H14FNO.ClH/c1-10(16)11-2-6-13(7-3-11)17-14-8-4-12(15)5-9-14;/h2-10H,16H2,1H3;1H
Clé InChI
AMBAXUBRURQXGR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267320
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267320