Principaux documents
ENAH03A01063
Enamine
5,6,7,8-tetrahydroquinoline-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.22
Numéro MDL:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroquinoline-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c11-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h5-6H,1-4H2,(H2,11,13)
Clé InChI
QUWKKJYNNFDBPH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1085907
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1085907