Key Documents
ENAH039FE83D
Enamine
1-(3,5,7-trimethyl-1-benzothiophen-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.32
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3,5,7-trimethyl-1-benzothien-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C13H14OS/c1-7-5-8(2)12-11(6-7)9(3)13(15-12)10(4)14/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
UTXTVLXQRMVZQV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072869
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072869