Principaux documents
ENAH039FE7C0
Enamine
3-(3,3,3-trifluoropropoxy)piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(3,3,3-trifluoropropoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C8H14F3NO/c9-8(10,11)3-5-13-7-2-1-4-12-6-7/h7,12H,1-6H2
Clé InChI
ZRMGDIUIYOZJTK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071994
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071994