Principaux documents
ENAH039FE5CA
Enamine
tert-butyl 3-(methoxymethyl)piperidine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.32
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(methoxymethyl)piperidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-11(2,3)16-10(14)12(9-15-4)6-5-7-13-8-12/h13H,5-9H2,1-4H3
Clé InChI
PJBMOVBTDXMMOH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072997
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072997