Principaux documents
ENAH039FE34D
Enamine
1,3-diethyl 2-cyclobutylpropanedioate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
diethyl 2-cyclobutylmalonate
Inchi Code
1S/C11H18O4/c1-3-14-10(12)9(8-6-5-7-8)11(13)15-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
ZULXCGVXEGQINO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067042
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067042