Key Documents
ENAH0385C94C
Enamine
tert-butyl N-(2-cyclohexyl-2-oxoethyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.33
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-cyclohexyl-2-oxoethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H23NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-9-11(15)10-7-5-4-6-8-10/h10H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)
Clé InChI
CNNRGHRTRDSRKV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-797017
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-797017