Principaux documents
ENAH03858D6C
Enamine
1-cyclobutyl-1H-pyrazol-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclobutyl-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c8-7-4-5-10(9-7)6-2-1-3-6/h4-6H,1-3H2,(H2,8,9)
Clé InChI
DRAPDGUWMFFWOJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-783793
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-783793