Principaux documents
ENAH03858CBE
Enamine
1-(2,2-difluoroethyl)-1H-imidazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.13
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,2-difluoroethyl)-1H-imidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C5H7F2N3/c6-4(7)3-10-2-1-9-5(10)8/h1-2,4H,3H2,(H2,8,9)
Clé InChI
HFLHVKUJAHCLFU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-783618
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-783618