Principaux documents
ENAH03856838
Enamine
2-(2-methylpyridin-3-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-methyl-3-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-7-8(4-5-9)3-2-6-10-7/h2-3,6H,4-5,9H2,1H3
Clé InChI
SXMVJDCOISNPAR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755322
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755322