Principaux documents
ENAH038567C5
Enamine
3-(oxan-2-yl)prop-2-yn-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)prop-2-yn-1-amine
Inchi Code
1S/C8H13NO/c9-6-3-5-8-4-1-2-7-10-8/h8H,1-2,4,6-7,9H2
Clé InChI
LPCMPTYOUYGWQC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754580
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754580