Documents
ENAH03856789
Enamine
3-cyclopropyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6(5H)-one
Inchi Code
1S/C9H9N3O/c13-7-3-4-8-10-11-9(6-1-2-6)12(8)5-7/h3-4,6H,1-2,5H2
Clé InChI
HCOLOOGSKAEQDX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749540
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749540