Principaux documents
ENAH03856703
Enamine
1-(2-aminopropanoyl)piperidine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.7
Numéro MDL:
Iupac Name
1-alanylpiperidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2O3.ClH/c1-6(10)8(12)11-4-2-3-7(5-11)9(13)14;/h6-7H,2-5,10H2,1H3,(H,13,14);1H
Clé InChI
NVXGKXDJYNSKOT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755326
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755326