Key Documents
ENAH03856562
Enamine
3-[methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amino]propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.16
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amino]-1-propanol
Inchi Code
1S/C6H12F3NO/c1-10(3-2-4-11)5-6(7,8)9/h11H,2-5H2,1H3
Clé InChI
LHVNDDDEUHJHKT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746583
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746583