Principaux documents
ENAH038564A6
Enamine
3-[(oxan-4-yl)methyl]morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.27
Numéro MDL:
Iupac Name
3-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-4-12-5-2-9(1)7-10-8-13-6-3-11-10/h9-11H,1-8H2
Clé InChI
JPMNMLHPVNQMRO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741855
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741855