Principaux documents
ENAH03856498
Enamine
1-(3-methoxypyrrolidin-1-yl)prop-2-yn-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-methoxypyrrolidin-1-yl)prop-2-yn-1-one
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-3-8(10)9-5-4-7(6-9)11-2/h1,7H,4-6H2,2H3
Clé InChI
ZQTISPQOYDLWKQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-725007
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-725007