Principaux documents
ENAH03856475
Enamine
N-methyl-1-(4-methylphthalazin-1-yl)piperidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.35
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl-1-(4-methyl-1-phthalazinyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C15H20N4/c1-11-13-5-3-4-6-14(13)15(18-17-11)19-9-7-12(16-2)8-10-19/h3-6,12,16H,7-10H2,1-2H3
Clé InChI
KSBKWOUOYRKCOG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-740202
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-740202