Principaux documents
ENAH03856458
Enamine
3-fluoro-4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.21
Numéro MDL:
Iupac Name
3-fluoro-4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H10FN3/c1-14-10(4-5-13-14)8-3-2-7(12)6-9(8)11/h2-6H,12H2,1H3
Clé InChI
WQTAAEJQCSIPQO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-722270
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-722270