Principaux documents
ENAH0385637B
Enamine
3-(2-methylpropyl)oxolane-2,5-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro MDL:
Iupac Name
3-isobutyldihydrofuran-2,5-dione
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-5(2)3-6-4-7(9)11-8(6)10/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RMYDZBMRAPLPAL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736060
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736060