Principaux documents
ENAH038562BC
Enamine
6-benzyl-6-azabicyclo[3.2.1]octane-2,7-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.28
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R,5R)-6-benzyl-6-azabicyclo[3.2.1]octane-2,7-dione
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c16-13-7-6-11-8-12(13)14(17)15(11)9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12H,6-9H2
Clé InChI
ANSDLZGDPHGOBV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746405
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746405