Principaux documents
ENAH038562A1
Enamine
methyl 2-chloro-5-sulfamoylfuran-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.64
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-chloro-5-sulfamoylfuran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6ClNO5S/c1-12-6(9)3-2-4(13-5(3)7)14(8,10)11/h2H,1H3,(H2,8,10,11)
Clé InChI
SJJLRKVBMFGBIP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741959
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741959