Principaux documents
ENAH03855EE4
Enamine
4-cyclopropylpiperazine-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.28
Numéro MDL:
Iupac Name
4-cyclopropylpiperazine-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H15N3O2S/c8-13(11,12)10-5-3-9(4-6-10)7-1-2-7/h7H,1-6H2,(H2,8,11,12)
Clé InChI
MYRGXIMJWVBHCA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273888
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273888