Principaux documents
ENAH03855E39
Enamine
1-(3-methanesulfonylphenyl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[3-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H10O3S/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)13(2,11)12/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
KXBGSIFAYKVMKG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50481
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50481