Principaux documents
ENAH03855E33
Enamine
2-(3,5-dimethyl-1,1-dioxo-2H-1lambda6,2,6-thiadiazin-4-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.23
Numéro MDL:
Iupac Name
(3,5-dimethyl-1,1-dioxido-2H-1,2,6-thiadiazin-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H10N2O4S/c1-4-6(3-7(10)11)5(2)9-14(12,13)8-4/h8-9H,1,3H2,2H3,(H,10,11)
Clé InChI
FTVSKOKZWYVQQW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35432
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35432