Principaux documents
ENAH03855DB2
Enamine
2-(4,5-dimethoxy-2-methylphenyl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4,5-dimethoxy-2-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-7-4-9(14-2)10(15-3)5-8(7)6-11(12)13/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
FGHGIZDPWFKTDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189655
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189655