Principaux documents
ENAH03855D82
Enamine
4-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-6-3-2-4-11-8(6)5-7(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
DYKULYAUGGINBQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171791
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171791