Principaux documents
ENA964517846
Enamine
4-[(1S)-1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.28
Numéro MDL:
Pf
145-147
Iupac Name
4-[(1S)-1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C13H16N2/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15)/t11-/m0/s1
Clé InChI
CUHVIMMYOGQXCV-NSHDSACASA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127736
Melting Point
145-147
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127736