Key Documents
ENA964497027
Enamine
tert-butyl N-(3-amino-2,2,4,4-tetramethylcyclobutyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.82
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3-amino-2,2,4,4-tetramethylcyclobutyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H26N2O2.ClH/c1-11(2,3)17-10(16)15-9-12(4,5)8(14)13(9,6)7;/h8-9H,14H2,1-7H3,(H,15,16);1H
Clé InChI
XXMUGWXZBCRCDV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729557
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729557