Principaux documents
ENA964492201
Enamine
(1R)-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.22
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R)-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-7(11)8-2-3-10-9(6-8)4-5-12-10/h2-3,6-7H,4-5,11H2,1H3/t7-/m1/s1
Clé InChI
QIYXYRNFEROUBV-SSDOTTSWSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-726366
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-726366