Principaux documents
ENA964491849
Enamine
5-bromo-3-fluoro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.08
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-fluoro-2-methoxybenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H5BrF2O3S/c1-13-7-5(9)2-4(8)3-6(7)14(10,11)12/h2-3H,1H3
Clé InChI
ITPKAIPECFHXPH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727123
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727123