Principaux documents
ENA964485282
Enamine
5-amino-6-methoxypyridine-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.17
Numéro MDL:
Iupac Name
5-amino-6-methoxy-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H9N3O2/c1-12-7-4(8)2-3-5(10-7)6(9)11/h2-3H,8H2,1H3,(H2,9,11)
Clé InChI
ZYBWZRHUHXKSDH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-722370
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-722370