Key Documents
ENA964482504
Enamine
6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.18
Numéro MDL:
Pf
118-119
Iupac Name
6-fluoro-4-chromanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO3/c11-6-1-2-9-8(5-6)7(10(12)13)3-4-14-9/h1-2,5,7H,3-4H2,(H,12,13)
Clé InChI
SAXNXTGVOFQJRX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717436
Melting Point
118-119
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717436