Key Documents
ENA964481764
Enamine
2-(5,5-dimethyloxan-2-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(5,5-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-9(2)5-3-8(4-6-10)11-7-9/h8H,3-7,10H2,1-2H3
Clé InChI
RPCMANPQGDZWBI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717524
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717524