Principaux documents
ENA964481761
Enamine
3-(aminomethyl)azepan-2-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.66
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(aminomethyl)azepan-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c8-5-6-3-1-2-4-9-7(6)10;/h6H,1-5,8H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
VPWFQXLPIOMVKY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717498
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717498