Principaux documents
ENA964473526
Enamine
4-cyclopropyl-2-fluorobenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.18
Numéro MDL:
Iupac Name
4-cyclopropyl-2-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H9FO/c11-10-5-8(7-1-2-7)3-4-9(10)6-12/h3-7H,1-2H2
Clé InChI
PLPWSFSUARCDIM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705511
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705511