Key Documents
ENA964471850
Enamine
ethyl 2-[1-(oxiran-2-yl)cyclobutyl]acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.24
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(1-(oxiran-2-yl)cyclobutyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H16O3/c1-2-12-9(11)6-10(4-3-5-10)8-7-13-8/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
XLYUWYFARLUYKO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704542
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704542