Principaux documents
ENA964470621
Enamine
2,2-difluoropropane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.59
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-difluoropropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3H5ClF2O2S/c1-3(5,6)2-9(4,7)8/h2H2,1H3
Clé InChI
MUHVCEAOLHMMMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697627
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697627