Principaux documents
ENA964468959
Enamine
methyl({[8-(trifluoromethyl)-5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl]methyl})amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.15
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl-1-(8-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13F3N4.2ClH/c1-13-5-7-14-15-8-6(9(10,11)12)3-2-4-16(7)8;;/h6,13H,2-5H2,1H3;2*1H
Clé InChI
OHVOQBDXXOZTIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395298
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395298