Principaux documents
ENA964468883
Enamine
3-(4-methylphenyl)pyrrolidine-2,5-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro MDL:
Pf
106-111
Iupac Name
3-(4-methylphenyl)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10(13)12-11(9)14/h2-5,9H,6H2,1H3,(H,12,13,14)
Clé InChI
UTEQVNJUAHXKLH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657232
Melting Point
106-111
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657232