Principaux documents
ENA964468314
Enamine
rac-(6R,7R)-7-amino-2-methyl-1-(propan-2-yl)-2-azaspiro[3.4]octan-6-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(6R,7R)-7-amino-1-isopropyl-2-methyl-2-azaspiro[3.4]octan-6-ol
Inchi Code
1S/C11H22N2O/c1-7(2)10-11(6-13(10)3)4-8(12)9(14)5-11/h7-10,14H,4-6,12H2,1-3H3/t8-,9-,10?,11?/m1/s1
Clé InChI
LKFUIYHIYQDVKG-NKVNRFPTSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651127
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651127