Documents
ENA964468311
Enamine
tert-butyl 4-(fluorosulfonyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.32
Numéro MDL:
Pf
69-70
Iupac Name
tert-butyl 4-(fluorosulfonyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18FNO4S/c1-10(2,3)16-9(13)12-6-4-8(5-7-12)17(11,14)15/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
ALXDXTYJLZPTAG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651095
Melting Point
69-70
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651095