Principaux documents
ENA964468258
Enamine
1-methyl-2-phenylpiperidin-4-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.21
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-2-phenylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2.2ClH/c1-14-8-7-11(13)9-12(14)10-5-3-2-4-6-10;;/h2-6,11-12H,7-9,13H2,1H3;2*1H
Clé InChI
BYUIDCLGSUXRGT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395883
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395883