Principaux documents
ENA964467885
Enamine
N-(1,3-dihydroxypropan-2-yl)methanesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.2
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C4H11NO4S/c1-10(8,9)5-4(2-6)3-7/h4-7H,2-3H2,1H3
Clé InChI
VVAJAQDNGVTSIW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374166
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374166