Principaux documents
ENA964467418
Enamine
6-oxospiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro MDL:
Iupac Name
6-oxospiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12O3/c10-6-1-3-9(4-2-6)5-7(9)8(11)12/h7H,1-5H2,(H,11,12)
Clé InChI
XWPWZXQXQJZMFU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219519
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219519