Documents
ENA947427854
Enamine
rac-methyl 1-[(3R,4S)-4-hydroxyoxolan-3-yl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.19
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 1-((3R,4S)-4-hydroxytetrahydrofuran-3-yl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11N3O4/c1-14-8(13)5-2-11(10-9-5)6-3-15-4-7(6)12/h2,6-7,12H,3-4H2,1H3/t6-,7-/m1/s1
Clé InChI
XVKRKAHAGSIFFG-RNFRBKRXSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-696770
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-696770