Principaux documents
ENA947422619
Enamine
4-benzyl-3-chloro-4H-1,2,4-triazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.64
Numéro MDL:
Pf
57-60
Iupac Name
4-benzyl-3-chloro-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C9H8ClN3/c10-9-12-11-7-13(9)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
Clé InChI
NAVQHWPEKVOZQS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-702618
Melting Point
57-60
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-702618